Transfecção
O que é transfecção? Transfecção é o processo de introdução de material genético, incluindo DNA, RNA e proteínas, em células eucarióticas para expressão gênica, silenciamento de genes e muitas outras aplicações. A transfecção usa vários métodos físicos, químicos ou biológicos e reagentes para facilitar a transferência do material estranho. Comparativamente, a transformação bacteriana e a transfecção viral (transdução viral) são técnicas semelhantes que são adequadas para transferir materiais para diferentes tipos de células para diversas aplicações a jusante (downstream).
Recursos de produtos relacionados
Reagentes de transfecção à base de fosfato de cálcio, lipídios e polímeros para propiciar componentes de DNA, siRNA, miRNA e para CRISPR/Cas
A introdução de DNA ou RNA plasmidial em células de mamíferos e insetos tornou-se rotineira nos laboratórios de pesquisa. A transfecção de alta eficiência em praticamente qualquer tipo de célula pode ser obtida graças à ampla variedade de reagentes que estão disponíveis atualmente. Dispomos de vários reagentes de transfecção populares, incluindo nossos reagentes lipídicos Escort™, reagentes específicos para células neuronais NeuroPorter™, X-tremeGENE™ e reagentes de transfecção Genejuice. Para obter ajuda na escolha do reagente certo para suas células, explore nossa ampla variedade de reagentes de transfecção na tabela de seleção de produtos ou em nossa página de recursos de Clonagem molecular e expressão de proteínas para ver produtos relacionados.
Reagentes de transfecção X-tremeGENE™ da Roche
Com um compromisso mútuo de viabilizar sua próxima descoberta, somos distribuidores exclusivos do portfólio completo de reagentes de transfecção X-tremeGENE™ da Roche. Os reagentes de transfecção X-tremeGENE™ da Roche possibilitam o fornecimento eficiente de componentes de DNA, siRNA, miRNA e CRISPR/Cas9 para linhagens celulares comuns e de difícil transfecção. Os produtos X-tremeGENE™ podem ser facilmente otimizados para suas necessidades de aplicação e produzem toxicidade mínima.
Explore os recursos apresentados abaixo para identificar facilmente qual reagente de transfecção ou reagente de suporte de transfecção X-tremeGENE™ é adequado para sua linhagem celular específica e necessidades de aplicação usando nosso banco de dados de transfecção X-tremeGENE™ ou o guia de recomendações gerais dos reagentes de transfecção X-tremeGENE™ para comparar produtos.