Key Documents
C0434
Sigma-Aldrich
Gonadotrofina coriônica
lyophilized powder, from human pregnancy urine
Sinônimo(s):
Coriogonina, HCG
About This Item
Número CAS:
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352209
NACRES:
NA.32
fonte biológica
human pregnancy urine
Nível de qualidade
esterilidade
sterile-filtered
forma
lyophilized powder
potência
~13,000 I.U. per mg
peso molecular
37.9 kDa
Impurezas
HBsAg, HCV and HIV-1/HIV-2, tested negative
solubilidade
water: 2 mg/mL, clear, colorless
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
−20°C
Informações sobre genes
human ... CGA(1081)
Descrição geral
O hormônio da glicoproteína consiste de uma cadeia α de 92 aminoácidos idêntica à do LH, FSH e TSH; e uma cadeia β distinta de 149 aminoácidos. Produzido por tecido coriônico e responsável pela manutenção do corpo lúteo durante o início da gravidez. Também produzido por neoplasias trofoblásticas, que são caracterizadas por elevado número de cadeias β de hCG livres e hCG hiperglicosilado.
Ações bioquímicas/fisiológicas
Human chorionic gondadotropin (hCG) may be used as an alternative to PMSG to induce ovulation in laboratory animals. When hCG was injected into laboratory animals via intravenous (i.v.), intraperitoneal (i.p.), or subcutaneous (s.c.) methodstet, the effective dose values for 50% of the animals (ED50) per animal and per body weight (kg) in parenthesis were as follows:
Mice: i.v. 0.2 (7.7) I.U.; i.p. 0.3 (11.5) I.U.; s.c. 0.7 (26.9) I.U.
Syrian hamsters: i.v. 1.0 (9.5) I.U.; i.p. 1.8 (17.1) I.U.; s.c. 2.6 (24.8) I.U.
Rats: i.v. 1.3 (4.6) I.U.; i.p. 3.5 (12.3) I.U.; s.c.7.5 (26.3) I.U.
Using PMSG, the ED50 values per animal and per body weight (kg) in parenthesis were as follows:
Mice: i.v. 0.8 (30.8) I.U.; i.p. 2.0 (76.9) I.U.; s.c. 2.8 (107.7) I.U
Syrian hamsters: i.v., 3.6 (34.3) I.U.; i. p., 8.0 (76.2) I.U.; s.c., 13.2 (125.7) I.U.
Rats: i.v., 6.0 (76.8) I.U.; i p., 20.8 (73.0) I.U.; s.c., 76.8 (269.5) I.U.
Ligação
Similar to C2047, but from a different supplier.
Pictogramas
Health hazard
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Repr. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Visite a Biblioteca de Documentos
Hanieh Rezaee et al.
Cell journal, 24(10), 596-602 (2022-10-20)
The most common mutation in cystic fibrosis (CF), (ΔF508-CFTR), results in impaired protein maturation, folding and transportation to the surface of the cell. As a consequence of impaired protein maturation and/or transport from the extracellular matrix to the cell, different
Karen E Racicot et al.
Reproductive sciences (Thousand Oaks, Calif.), 21(10), 1274-1280 (2014-02-13)
Embryo implantation, which is an absolute requirement for reproduction, starts with blastocyst apposition to the uterine endometrium, followed by attachment to the endometrial surface epithelium. Recent clinical studies reported an increase in implantation and pregnancy rates among women receiving intrauterine
Tammy Z Movsas et al.
Frontiers in pediatrics, 5, 232-232 (2017-11-23)
Though the human fetus is exposed to placentally derived human chorionic gonadotropin (hCG) throughout gestation, the role of hCG on the fetal brain is unknown. Review of the available literature appears to indicate that groups of women with higher mean
Laura Riccetti et al.
Molecular human reproduction, 23(10), 685-697 (2017-10-19)
Are four urinary hCG/menotropin (hMG) and one recombinant preparation characterized by different molecular features and do they mediate specific intracellular signaling and steroidogenesis? hCG and hMG preparations have heterogeneous compositions and mediate preparation-specific cell signaling and early steroidogenesis, although similar
Cheng Peng et al.
General and comparative endocrinology, 267, 90-97 (2018-06-19)
Luteinizing hormone receptor (LHR) plays a critical role in reproduction by mediating LH signaling in the gonad. In this study, we cloned a novel lhr gene from the orange-spotted grouper, named glhr2. The cloned complete open reading frame sequence of