Documentos Principais
CG5
Sigma-Aldrich
Gonadotrofina coriônica
lyophilized powder, vial of ~5,000 IU
Sinônimo(s):
Coriogonina, HCG
About This Item
Número CAS:
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352209
NACRES:
NA.32
fonte biológica
human urine
esterilidade
sterile-filtered
Formulário
lyophilized powder
peso molecular
37.9 kDa
contém
mannitol
embalagem
vial of ~5,000 IU
drug control
Home Office Schedule 4.2
Impurezas
HBsAg, HCV and HIV-1/HIV-2, tested negative
solubilidade
water: 10 mL/vial, clear to slightly hazy, colorless
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
−20°C
Informações sobre genes
human ... CGA(1081)
Descrição geral
A gonadotrofina coriônica humana (CGA ou hCG) é um heterodímero e pertence à superfamília do fator de crescimento do nó de cistina. Ela existe como seis variantes: hCGn, hCGβ, hCGβn, hCGβcf e hCGα, inclusive hCG. A CGA é mapeado no cromossomo humano 6q14.3. A hCG é composta de cadeias α e β.
O hormônio da glicoproteína consiste de uma cadeia α de 92 aminoácidos idêntica à do LH, FSH e TSH; e uma cadeia β distinta de 149 aminoácidos. Produzido por tecido coriônico e responsável pela manutenção do corpo lúteo durante o início da gravidez. Também produzido por neoplasias trofoblásticas, que são caracterizadas por elevado número de cadeias β de hCG livres e hCG hiperglicosilado.
Aplicação
A gonadotrofina coriônica foi usada:
  • para induzir a maturação dos oócitos em folículos cultivados
  • , juntamente com a gonadotrofina do soro de égua prenhe (PMSG) para induzir a superovulação em camundongos
  • como componente do meio para a cultura de testículos fetais para ajudar na responsividade esteroideogênica
Ações bioquímicas/fisiológicas
Níveis elevados de hCG são observados no câncer trofoblástico. Os níveis de hCG são indicadores de gravidez e a subunidade β está presente principalmente em amostras de urina. A detecção da isoforma hCG é útil no diagnóstico e manejo de doenças relacionadas com trofoblastos, incluindo carcinomas.
Reconstituição
Quando é reconstituído com água até uma concentração de 1.000 UI/ml, o tubo também conterá tampão fosfato de sódio 0,1 M (pH aproximadamente 7,2) e 100 mg/ml de manitol.
Nota de análise
O valor calculado baseia-se no método da USP para a gonadotrofina coriônica humana, para obter 5.000 UI por frasco, com tolerância não inferior a 80,0% e não superior a 125,0% da potência indicada.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Endocrine disruption in human fetal testis explants by individual and combined exposures to selected pharmaceuticals, pesticides, and environmental pollutants
Gaudriault P, et al.
Environmental Health Perspectives, 125(8), 087004-087004 (2017)
LH and the Male
Human Chorionic Gonadotropin (2018)
Comparison of the oocyte quality derived from two-dimensional follicle culture methods and developmental competence of in vitro grown and matured oocytes
Lee J, et al.
BioMed Research International, 2018 (2018)
Following the course of pre-implantation embryo patterning by non-linear microscopy
Kyvelidou C, et al.
Journal of Structural Biology, 176(3), 379-386 (2011)
Candidate epitopes for measurement of hCG and related molecules: the second ISOBM TD-7 workshop
Berger P, et al.
Tumor Biology, 34(6), 4033-4057 (2013)