Documentos Principais
L4513
Sigma-Aldrich
[des-Gli10, D-Ala6]-LH-RH etilamida
≥97% (HPLC), powder
Sinônimo(s):
Acetato de etilamida, Sal de acetato de etilamida, des-Gly¹⁰ LH-RH
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C56H78N16O12 · xC2H4O2 · yH2O
Peso molecular:
1167.32 (anhydrous free base basis)
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352209
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.32
Ensaio
≥97% (HPLC)
Formulário
powder
nº de adesão UniProt
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
O.CC(O)=O.CCNC(=O)[C@@H]1CCCN1C(=O)[C@H](CCCNC(N)=N)NC(=O)[C@H](CC(C)C)NC(=O)[C@@H](C)NC(=O)[C@H](Cc2ccc(O)cc2)NC(=O)[C@H](CO)NC(=O)[C@H](Cc3c[nH]c4ccccc34)NC(=O)[C@H](Cc5c[nH]cn5)NC(=O)[C@@H]6CCC(=O)N6
InChI
1S/C56H78N16O12.C2H4O2.H2O/c1-5-60-54(83)45-13-9-21-72(45)55(84)39(12-8-20-61-56(57)58)66-50(79)40(22-30(2)3)67-47(76)31(4)64-49(78)41(23-32-14-16-35(74)17-15-32)68-53(82)44(28-73)71-51(80)42(24-33-26-62-37-11-7-6-10-36(33)37)69-52(81)43(25-34-27-59-29-63-34)70-48(77)38-18-19-46(75)65-38;1-2(3)4;/h6-7,10-11,14-17,26-27,29-31,38-45,62,73-74H,5,8-9,12-13,18-25,28H2,1-4H3,(H,59,63)(H,60,83)(H,64,78)(H,65,75)(H,66,79)(H,67,76)(H,68,82)(H,69,81)(H,70,77)(H,71,80)(H4,57,58,61);1H3,(H,3,4);1H2/t31-,38+,39+,40+,41+,42+,43+,44+,45+;;/m1../s1
chave InChI
YEEHIOYEWOESQR-PFHUABGLSA-N
Informações sobre genes
Amino Acid Sequence
Glp-His-Trp-Ser-Tyr-Ala-Leu-Arg-Pro-NHEt
Aplicação
O sal de acetato de etilamida de [des-Gly10, D-Ala6]-LH-RH foi usado:
  • como um agonista do hormônio liberador do hormônio luteinizante (LHRH) para sincronizar uma coorte de ratas fêmeas
  • para sincronizar ratas com ciclos naturais
  • para induzir a ovulação como um análogo do hormônio liberador de gonadotrofina (GnRH) e como um suplemento no amplificador Galap para diluir ejaculado qualificado
Ações bioquímicas/fisiológicas
Potente agonista de LH-RH em ratos e camundongos; atrasa reversivelmente o amadurecimento sexual em ratos, estimula a atividade de desova em peixes. O GnRH (hormônio liberador de gonadotrofina, Glp-His-Trp-Ser-Tir-Gli-Leu-Arg-Pro-Gli-NH2), que também é referido como LHRH (hormônio liberador do hormônio luteinizante) ou gonadorelina, é crucial para a reprodução de mamíferos e é liberado pelos neurônios hipotalâmicos. É responsável pela secreção de gonadotrofinas, hormônio luteinizante (LH) e hormônio folículo-estimulante (FSH), das glândulas pituitárias. Mutações no GnRH estão associadas ao hipogonadismo hipogonadotrófico congênito normossômico.
Embalagem
Frasco de vidro sem fundo. O conteúdo fica dentro de um cone fundido.
Pictogramas
Health hazard
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Repr. 1B
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 3
1 of 3
W S Yeung et al.
General and comparative endocrinology, 89(3), 323-332 (1993-03-01)
The effects of ovine luteinizing hormone (oLH) and a synthetic analog of luteinizing hormone releasing hormone, des-Gly10 [D-Ala6]-LHRH ethylamide acetate salt (LHRH-A), on gonadal development and on in vitro steroidogenesis in the female phase of the protogynous sex-reversing Monopterus albus
Fertility of rat epididymal sperm after chemically and surgically induced sympathectomy
Kempinas WG, et al.
Biology of Reproduction, 59(4), 897-904 (1998)
Lucia Arregui et al.
Reproduction, fertility, and development (2021-11-01)
Asynchrony of gamete release is problematic in amphibian captive breeding programs but can be overcome by short-term storage of spermatozoa. Hormonally induced sperm from the model species Anaxyrus fowleri were used to determine storage conditions for optimal fertilisation capacity. Sperm
Annette E Evans et al.
Oecologia, 192(4), 909-918 (2020-03-13)
Phenotypic plasticity can be an important adaptive response to climate change, particularly for dispersal-limited species. Temperature frequently alters developmental and phenotypic traits including morphology, behavior, and reproductive cycles. We often lack crucial information about if and how thermal conditions during
Motility, mitochondrial membrane potential and ATP content of rabbit spermatozoa stored in extender supplemented with GnRH analogue [des-Gly10, D-Ala6]-LH-RH ethylamide
Gogol P, et al.
Polish Journal of Veterinary Sciences, 17(4), 571-575 (2014)