L7134
Luteinizing hormone releasing hormone human acetate salt
≥98% (HPLC), powder
Sinônimo(s):
Gonadoliberin, Gonadotropin releasing hormone, LH-RH
Ensaio
≥98% (HPLC)
forma
powder
peso molecular
Mr 1182.33
nº de adesão UniProt
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
CC(O)=O.CC(O)=O.CC(C)C[C@H](NC(=O)CNC(=O)[C@H](Cc1ccc(O)cc1)NC(=O)[C@H](CO)NC(=O)[C@H](Cc2c[nH]c3ccccc23)NC(=O)[C@H](Cc4c[nH]cn4)NC(=O)[C@@H]5CCC(=O)N5)C(=O)N[C@@H](CCCNC(N)=N)C(=O)N6CCC[C@H]6C(=O)NCC(N)=O
InChI
1S/C55H75N17O13.2C2H4O2/c1-29(2)19-38(49(80)67-37(9-5-17-60-55(57)58)54(85)72-18-6-10-43(72)53(84)62-25-44(56)75)66-46(77)26-63-47(78)39(20-30-11-13-33(74)14-12-30)68-52(83)42(27-73)71-50(81)40(21-31-23-61-35-8-4-3-7-34(31)35)69-51(82)41(22-32-24-59-28-64-32)70-48(79)36-15-16-45(76)65-36;2*1-2(3)4/h3-4,7-8,11-14,23-24,28-29,36-43,61,73-74H,5-6,9-10,15-22,25-27H2,1-2H3,(H2,56,75)(H,59,64)(H,62,84)(H,63,78)(H,65,76)(H,66,77)(H,67,80)(H,68,83)(H,69,82)(H,70,79)(H,71,81)(H4,57,58,60);2*1H3,(H,3,4)/t36-,37-,38-,39-,40-,41-,42-,43-;;/m0../s1
chave InChI
QOVPLTBEZAJSHY-VIRDRFNDSA-N
Informações sobre genes
human ... GNRH1(2796)
Amino Acid Sequence
Aplicação
- for synchronization of the ovulations
- for pre-absorption of the anti-GnRH antibody in staining procedures
- to study pituitary sensitivity to GnRH in presence of endocrine disrupting compound
Ações bioquímicas/fisiológicas
Embalagem
Componentes
Outras notas
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Repr. 1B
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Os clientes também visualizaram
(GnRH) in the hypothalamus of the South American plains
vizcacha (Lagostomus maximus)
(Capra pyrenaica pyrenaica) by cloning