L6920
LFM-A13
≥98% (HPLC), powder
Sinônimo(s):
α-Cyano-β-hydroxy-β-methyl-N-(2,5-dibromophenyl)propenamide, (2Z)-2-Cyano-N-(2,5-dibromophenyl)-3-hydroxy-2-butenamide; a-Cyano-b-hydroxy-b-methyl-N-(2,5-dibromophenyl)propenamide
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥98% (HPLC)
forma
powder
cor
white to tan
solubilidade
DMSO: ≥19 mg/mL
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
C\C(O)=C(/C#N)C(=O)Nc1cc(Br)ccc1Br
InChI
1S/C11H8Br2N2O2/c1-6(16)8(5-14)11(17)15-10-4-7(12)2-3-9(10)13/h2-4,16H,1H3,(H,15,17)/b8-6-
chave InChI
UVSVTDVJQAJIFG-VURMDHGXSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
Características e benefícios
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Conteúdo relacionado
Discover Bioactive Small Molecules for Kinase Phosphatase Biology