ABS580
Anti-FSH, β-subunit Antibody
serum, from goat
Sinônimo(s):
Follitropin subunit beta, Follicle-stimulating hormone beta subunit, FSH-B, FSH-beta, Follitropin beta chain
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
goat
Nível de qualidade
forma do anticorpo
serum
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
reatividade de espécies
human, mouse
técnica(s)
ELISA: suitable
activity assay: suitable
immunohistochemistry: suitable
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... FSHB(2488)
mouse ... Fshb(14308)
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
ELISA: This antiserum was reported to detect the immunogen peptide as well as full-lengh FSH by ELISA (Zhu, L.L., et al. (2012). PNAS. 109:14574-14579).
Signaling
Signaling Neuroscience
Qualidade
Immunohistochemistry Analysis: A 1:1,000 dilution of this antibody detected FSH, β-subunit in human testis and human fallopian tube tissue.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Handling Recommendations: Upon receipt and prior to removing the cap, centrifuge the vial and gently mix the solution. Aliquot into microcentrifuge tubes and store at -20°C. Avoid repeated freeze/thaw cycles, which may damage IgG and affect product performance.
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1