Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified antibody
serum
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
peso molecular
calculated mol wt 39.19 kDa
purificado por
(Unpurified)
reatividade de espécies
porcine, mouse, rat
embalagem
antibody small pack of 100 μL
técnica(s)
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG
sequência de epítopo
N-terminal
nº de adesão de ID de proteína
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
Porcine ... INHA(397386)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Evaluated by Immunohistochemistry (Paraffin) in porcine testis tissue sections.
Immunohistochemistry (Paraffin) Analysis: A 1:1,000 dilution of this antibody detected Inhibin chain (INHA) in porcine testis tissue sections.
Tested Applications
Immunoprecipitation Analysis: A representative lot immunoprecipitated Inhibin chain (INHA) in Immunoprecipitation applications (Bilezikijan, L.M., et. al. (1993). Endocrinology. 133(6):2545-53).
Immunohistochemistry Applications: A representative lot detected Inhibin chain (INHA) in Immunohistochemistry applications (Kim, O., et. al. (2020). Proc. Natl. Acad. Sci. USA. 117(50);:31993-32004).
Western Blotting Analysis: A representative lot detected Inhibin chain (INHA) in Western Blotting applications (Bilezikijan, L.M., et. al. (1993). Endocrinology. 133(6):2545-53).
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user
forma física
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1