MAB2600
Anti-Glypican-1 Antibody, clone 4D1
clone 4D1, from mouse
Sinônimo(s):
glypican 1, glypican proteoglycan 1
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
4D1, monoclonal
reatividade de espécies
human, rat
técnica(s)
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
Isotipo
IgG1κ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... GPC1(2817)
rat ... Gpc1(58920)
Descrição geral
cell-associated forms, including syndecans, glypicans, and secreted extracellular matrix forms, such as perlecan. Glypicans contain six family members to date and are proteins bound to the outer surface of the plasma membrane by a glycosyl-phosphatidylinositol anchor and involved in cellular adhesion and migration and function as accessory molecules for signaling receptors, (Filmus, 2008 & Gui, 2006). Current publications indicate the main function of membrane-attached glypicans is to regulate the signaling of Wnts, Hedgehogs, fibroblast growth factors and bone morphogenetic proteins (BMPs), (Filmus, 2008).
Glypican-1 (GPC1) is over-expressed in human gliomas and appears to have a greater capability of promoting FGF-2 signaling in some gliomas versus HSPGs in normal astrocytes. Additional observations suggest that GPC1 can impact the growth of pancreatic cancer cells by attenuating tumor angiogenesis, (Whipple, 2008).
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
A 1:50 dilution of a previous lot detected strong cytoplasmic staining of tumor cells in formalin-fixed, paraffin-embedded gangliobastoma tissue sample. There was negative staining of normal, uninvolved cells.
Cell Structure
ECM Proteins
Qualidade
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Nota de análise
PC-12 cell lysate.
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1