SRP6491
ICAM1/CD54 human
recombinant, expressed in HEK 293 cells, ≥98% (SDS-PAGE)
Sinônimo(s):
BB-2, BB2, ICAM-1, P3.58
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
human
recombinante
expressed in HEK 293 cells
Ensaio
≥98% (SDS-PAGE)
forma
lyophilized
peso molecular
calculated mol wt 75.7 kDa (This protein is fused with Fc fragment of human IgG1 at the C-terminus.)
observed mol wt 100-110 kDa by SDS-PAGE (reducing) (Gln 27 is the predicted N-terminal.)
embalagem
pkg of 20 and 100 μg
Impurezas
<1 EU/μg endotoxin (LAL test)
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Informações sobre genes
human ... ICAM1(3383)
Descrição geral
forma física
Reconstituição
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3