MABF3038
Anti-Rhinovirus Capsid VP1 Antibody, clone HRV-18003
Sinônimo(s):
HRV-capsid VP1
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
HRV-18003, monoclonal
peso molecular
calculated mol wt 242.824 kDa
observed mol wt ~32 kDa
purificado por
using protein G
reatividade de espécies
virus
embalagem
antibody small pack of 100
técnica(s)
ELISA: suitable
inhibition assay: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG2aκ
sequência de epítopo
N-terminal half
nº de adesão de ID de proteína
nº de adesão UniProt
temperatura de armazenamento
-10 to -25°C
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Evaluated by Western Blotting with recombinant Rhinovirus Capsid VP1 protein.
Western Blotting Analysis: A 1:125 dilution of this antibody detected recombinant Rhinovirus Capsid VP1 protein.
Tested Applications
Functional Assay A representative lot of this antibody exhibited strong activity in in vitro antibody dependent cellular phagocytosis (ADCP) assay. (Behzadi, M.A., et al. (2020). Sci Rep.;10(1):9750).
Western Blotting Analysis: A representative lot detected HRV-18003 recognizes VP1 in Western Blotting applications (Behzadi, M.A., et al. (2020). Sci Rep.;10(1):9750).
ELISA Analysis: A representative lot detected HRV-18003 recognizes VP1 in ELISA applications (Behzadi, M.A., et al. (2020). Sci Rep.;10(1):9750).
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user.
Descrição-alvo
forma física
Reconstituição
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2