ABE2867M
Anti-NR5A2 (LRH1)
from rabbit
Sinônimo(s):
Nuclear receptor subfamily 5 group A member 2, Alpha-1-fetoprotein transcription factor, B1-binding factor, hB1F, CYP7A promoter-binding factor, Hepatocytic transcription factor, Liver receptor homolog 1, LRH-1
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
unpurified
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
reatividade de espécies
human, mouse
embalagem
antibody small pack of 25 μL
técnica(s)
ChIP: suitable (ChIP-seq)
immunofluorescence: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... NR5A2(2494)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Western Blotting Analysis: A representative lot detected NR5A2 (LRH1) in Western Blotting applications (Chalkiadaki, A., et. al. (2005). Mol Cell Biol. 25(12):5095-105; Stergiopoulos, A., et. al. (2016). Nat Commun. 7:12230).
Immunofluorescence Analysis: A representative lot detected NR5A2 (LRH1) in Immunofluorescence YES titration paraffin sections from E10.5 (a), E12.5 (b), E14.5 (c) or E16.5 (d) mouse spinal cord (Stergiopoulos, A., et. al. (2016). Nat Commun. 7:12230).
Epigenetics & Nuclear Function
Qualidade
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution of this antibody detected NR5A2 (LRH1) in 10 µg of HEK293 cell lysate.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Handling Recommendations: Upon receipt and prior to removing the cap, centrifuge the vial and gently mix the solution. Aliquot into microcentrifuge tubes and store at -20°C. Avoid repeated freeze/thaw cycles, which may damage IgG and affect product performance.
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1