05-1413
Anti-CD45RA Antibody, Clone MEM 56
clone MEM 56, from mouse
Sinônimo(s):
CD45 antigen, Leukocyte common antigen precursor, SCID due to PTPRC deficiency, T200 glycoprotein, T200 leukocyte common antigen, Human homolog of severe combined immunodeficiency due to PTPRC deficiency, Leukocyte-common antigen, Protein tyrosine phosph
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
MEM 56, monoclonal
reatividade de espécies
mouse
reatividade da espécie (prevista por homologia)
human, rat
técnica(s)
flow cytometry: suitable
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG2b
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... PTPRC(5788)
Descrição geral
Especificidade
Antigen distribution:
B-cells (lg+) >95%
T-cells (E+) 70 + 10%
Peripheral blood lymphocytes 68 + 8%
T-cells (CD4+) 50 + 10%
Monocytes 50 + 20%
Thymocytes <5%
Granulocytes <1%
Aplicação
Immunoprecipitation: A previous lot of this antibody detected 220 kDa molecular weight component of the leucocyte common antigen complex in immunoprecipitation.
Flow Cytometry: Purification or depletion of CD4+ suppressor/inducer cells by cell sorting or the panning techniques was performed on a previous lot.
Immunohistochemistry(paraffin): Representative testing from a previous lot.
Identification of CD45R+ lymphocytes in cryostat sections of frozen tissue and in formalin fixed wax embedded tissue.
Optimal Staining of CD45RA Monoclonal Antibody: Tonsil
Signaling
Immunological Signaling
Qualidade
Western Blot Analysis: 1:500 dilution of this lot detected CD45RA on 10 μg of RAW 264
Descrição-alvo
Ligação
forma física
We recommend that each laboratory determine an optimum working titre for use in its particular application.
Armazenamento e estabilidade
Handling Recommendations: Upon first thaw, and prior to removing the cap, centrifuge the vial and gently mix the solution. Aliquot into microcentrifuge tubes and store at -20°C. Avoid repeated freeze/thaw cycles, which may damage IgG and affect product performance.
Nota de análise
RAW264 Cell Lysate
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
recomendado
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2