H7403
Anti-Histamine antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
Anti Histamine Antibody, Histamine Antibody, Histamine Antibody - Anti-Histamine antibody produced in rabbit
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
Formulário
buffered aqueous solution
reatividade de espécies
wide range
técnica(s)
dot blot: 1:14,000 using histamine-BSA.
immunohistochemistry: 1:100 using 4% paraformaldehyde/4% carbodiimide-fixed or 4% paraformaldehyde-fixed sections of rat stomach
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
- in immunohistochemistry
- to test immunohistochemical reactions of Pseudophoxinus antalyae digestive system tissues
- in immunocytochemical assays
- in immunofluorescence assays
Ações bioquímicas/fisiológicas
forma física
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?