76755
Pentafluorophenyl isothiocyanate
≥97.0% (GC)
Sinônimo(s):
1,2,3,4,5-pentafluoro-6-isothiocyanatobenzene
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥97.0% (GC)
forma
liquid
índice de refração
n20/D 1.540
pb
38-39 °C/0.2 mmHg (lit.)
densidade
1.594 g/mL at 20 °C (lit.)
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
Fc1c(F)c(F)c(N=C=S)c(F)c1F
InChI
1S/C7F5NS/c8-2-3(9)5(11)7(13-1-14)6(12)4(2)10
chave InChI
NGNKMRBGZPDABE-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3