Documentos Principais
A8426
Sigma-Aldrich
Albumin, glycated bovine
lyophilized powder
About This Item
Número CAS:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352202
NACRES:
NA.26
fonte biológica
bovine
Nível de qualidade
Ensaio
≥90% protein basis (biuret)
Formulário
lyophilized powder
composição
Protein, ~95% biuret
origem
USA origin
concentração
≥90% protein (biuret)
Extensão da rotulagem
1-5 mol hexose (as fructosamine) per mol albumin
técnica(s)
cell culture | mammalian: suitable
nº de adesão UniProt
temperatura de armazenamento
−20°C
Informações sobre genes
bovine ... ALB(280717)
Categorias relacionadas
forma física
Lyophilized powder containing citrate buffer salts
Nota de preparo
Glycated in vitro
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
MicroRNA-29b Inhibits Diabetic Nephropathy in db/db Mice
Hai-YongChen
Molecular Therapy (2004)
Methods for assaying nonenzymatic glycosylation.
A J Furth
Analytical biochemistry, 175(2), 347-360 (1988-12-01)
D A Armbruster
Clinical chemistry, 33(12), 2153-2163 (1987-12-01)
Glucose molecules are joined to protein molecules to form stable ketoamines, or fructosamines, through glycation, a nonenzymatic mechanism involving a labile Schiff base intermediate and the Amadori rearrangement. The amount of fructosamine in serum is increased in diabetes mellitus owing