P51478
Propionic anhydride
97%
Sinônimo(s):
Propanoic anhydride
About This Item
Produtos recomendados
densidade de vapor
4.5 (vs air)
Nível de qualidade
pressão de vapor
10 mmHg ( 57.7 °C)
Ensaio
97%
temperatura de autoignição
545 °F
Lim. expl.
11.9 %
índice de refração
n20/D 1.404 (lit.)
p.e.
167 °C (lit.)
pf
−43 °C (lit.)
solubilidade
H2O: decomposes (when in contact with water)
densidade
1.015 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CCC(=O)OC(=O)CC
InChI
1S/C6H10O3/c1-3-5(7)9-6(8)4-2/h3-4H2,1-2H3
chave InChI
WYVAMUWZEOHJOQ-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
165.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
74 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?