Documentos Principais
A211850
Sigma-Aldrich
DMT-2′O-MOE-rA(bz) Phosphoramidite
Sinônimo(s):
5′-Dimethoxytrityl-N6-Benzoyl-3′-[(2-cyanoethyl)- (N,N-diisopropyl)]-phosphoramidite- 2′-O-(2-methoxyethyl)adenosine
About This Item
Fórmula linear:
C50H58N7O9P
Número CAS:
Peso molecular:
932.01
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116105
NACRES:
NA.51
Ensaio
≥98.0% (reversed phase HPLC)
Nível de qualidade
Formulário
powder
λ
conforms (UV/VIS Identity)
temperatura de armazenamento
−20°C
Descrição geral
DMT-2′O-MOE-rG(ib) Phosphoramidite is a phosphoramidite that belongs to the family of amides of trivalent phosphorus acid H3PO3. It is an adenosine analog.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)