538205
Isobutyraldehyde
dry, 98%
Sinônimo(s):
2-Methylpropanal, 2-Methylpropionaldehyde
About This Item
Produtos recomendados
densidade de vapor
2.5 (vs air)
Nível de qualidade
pressão de vapor
66 mmHg ( 4.4 °C)
Ensaio
98%
temperatura de autoignição
384 °F
Lim. expl.
10 %, 25 °F
2 %, 32 °F
índice de refração
n20/D 1.374 (lit.)
pb
63 °C (lit.)
pf
−65 °C (lit.)
solubilidade
60 g/L at 25 °C
densidade
0.79 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
aldehyde
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
[H]C(=O)C(C)C
InChI
1S/C4H8O/c1-4(2)3-5/h3-4H,1-2H3
chave InChI
AMIMRNSIRUDHCM-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
- N-cyclohrxyl-α-dimethylaminoisovalerarnide
- N′-cyclohexyl-N,N-dimethyl-α-dimethylaminoisovaleramidine
- α-acetoxy-N-cyclohexylisovaleramide
- acetic anhydride
- N-cyclohexyl-a-formyloxyisovaleramide
- cyclic carbonates
- hydroxypivaldehyde, which is useful for the preparation of neopentyl glycol (NPG)
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
-11.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
-24 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?