Documentos Principais
BX1670
Supelco
2-Butanone
Meets ACS Specifications GR ACS
Sinônimo(s):
2-Butanone, Methyl Ethyl Ketone, Butanone
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C4H8O
Número CAS:
Peso molecular:
72.11
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352115
Número do índice EC:
201-159-0
grau
ACS reagent
Nível de qualidade
pressão de vapor
105 hPa ( 20 °C)
Ensaio
≥99% (GC)
Formulário
liquid
Impurezas
≤0.0005% Titrable acid
≤0.20% Water (H2O)
resíduo de evaporação
≤0.0025%
cor
APHA: ≤15
pH
7 (20 °C)
p.e.
79.6 °C/1013 hPa
pf
-86 °C
temperatura de transição
flash point -4 °C
solubilidade
292 g/L
densidade
0.805 g/cm3 at 20 °C
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
room temp
cadeia de caracteres SMILES
O=C(CC)C
InChI
1S/C4H8O/c1-3-4(2)5/h3H2,1-2H3
chave InChI
ZWEHNKRNPOVVGH-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Meets ACS Specifications GR ACS
Nota de análise
Assay (GC): 99.0% min
Color (APHA): 15 max
Evaporation residue: 0.0025% max
Form: Clear liquid
Infrared Spectrum: Conforms to standard
Titrable acid: 0.0005meq/g max
Water (H2O): 0.20% max
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
26.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
-3 °C - closed cup
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 1
1 of 1
2-Butanona Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Supelco
PHR1207
2-Butanona