135690
3,5-Diisopropyl-2-hydroxybenzoic acid
98%
Sinônimo(s):
3,5-Diisopropylsalicylic acid
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
98%
Formulário
powder
pf
113-115 °C (lit.)
grupo funcional
carboxylic acid
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)c1cc(C(C)C)c(O)c(c1)C(O)=O
InChI
1S/C13H18O3/c1-7(2)9-5-10(8(3)4)12(14)11(6-9)13(15)16/h5-8,14H,1-4H3,(H,15,16)
chave InChI
XUFUYOGWFZSHGE-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?