M34006
3-Methylcatechol
98%
Sinônimo(s):
1,2-Dihydroxy-3-methylbenzene, 2,3-Dihydroxytoluene, 2,3-Toluenediol, 2-Hydroxy-3-methylphenol, 2-Hydroxy-6-methylphenol, 3-Methyl-1,2-benzenediol, 3-Methyl-1,2-dihydroxybenzene, 3-Methylpyrocatechol
Ensaio
98%
p.e.
241 °C (lit.)
pf
65-68 °C (lit.)
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
Cc1cccc(O)c1O
InChI
1S/C7H8O2/c1-5-3-2-4-6(8)7(5)9/h2-4,8-9H,1H3
chave InChI
PGSWEKYNAOWQDF-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Protocolos
Separation of Resorcinol 50 mg/mL; Pyrocatechol; 2-Methylresorcinol; 4-Methylcatechol; 2,5-Dimethylresorcinol 50 mg/mL; 3-Methylcatechol 50 mg/mL; 4-Nitrocatechol 50 mg/mL