36443
Tetrachlorocatechol
technical, ≥95.0% (HPLC)
About This Item
Produtos recomendados
grau
technical
Nível de qualidade
Ensaio
≥95.0% (HPLC)
pf
193-195 °C (lit.)
grupo funcional
chloro
cadeia de caracteres SMILES
Oc1c(O)c(Cl)c(Cl)c(Cl)c1Cl
InChI
1S/C6H2Cl4O2/c7-1-2(8)4(10)6(12)5(11)3(1)9/h11-12H
chave InChI
RRBMVWQICIXSEO-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Dam. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)