232017
Tetrachloro-1,4-benzoquinone
99%
Sinônimo(s):
2,3,5,6-Tetrachloro-1,4-benzoquinone, p-Chloranil, Chloranil
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
99%
Formulário
solid
pf
289 °C (dec.) (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
ClC1=C(Cl)C(=O)C(Cl)=C(Cl)C1=O
InChI
1S/C6Cl4O2/c7-1-2(8)6(12)4(10)3(9)5(1)11
chave InChI
UGNWTBMOAKPKBL-UHFFFAOYSA-N
Informações sobre genes
human ... ACHE(43) , BCHE(590) , CES1(1066)
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?