D131
3,5-Dinitrocatechol
solid
Sinônimo(s):
3,5-Dinitro-1,2-benzenediol, OR-486
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
synthetic (organic)
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
solid
cor
yellow
pf
168-170 °C
solubilidade
H2O: slightly soluble 0.17 mg/mL
45% (w/v) aq 2-hydroxypropyl-β-cyclodextrin: 2.8 mg/mL
0.1 M HCl: slightly soluble
DMSO: soluble
aqueous buffer pH > 5: soluble
ethanol: soluble
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
Oc1cc(cc(c1O)[N+]([O-])=O)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C6H4N2O6/c9-5-2-3(7(11)12)1-4(6(5)10)8(13)14/h1-2,9-10H
chave InChI
VDCDWNDTNSWDFJ-UHFFFAOYSA-N
Informações sobre genes
human ... COMT(1312)
Categorias relacionadas
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Qualidade
Atenção
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?