H1753
Hydralazine hydrochloride
Sinônimo(s):
1-Hydrazinophthalazine hydrochloride
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
synthetic (organic)
Ensaio
≥99% (TLC)
forma
powder
pf
273 °C
solubilidade
water: 50 mg/mL
cadeia de caracteres SMILES
Cl[H].N\N=C1/N=NC=C2C=CC=CC12
InChI
1S/C8H8N4.ClH/c9-11-8-7-4-2-1-3-6(7)5-10-12-8;/h1-5,7H,9H2;1H/b11-8-;
chave InChI
SECXUXOCDLQOBI-MKFZHGHUSA-N
Informações sobre genes
human ... MAOA(4128) , MAOB(4129)
Aplicação
- as a vasodilator to study its effects on hypertension in T-cell frequencies in juvenile rats
- as a semicarbazide-sensitive amine oxidase (SSAO) inhibitor to study its effects on myocardial ischemia-reperfusion (I/R) injury
- as a vasodilator to study its effects on insulin secretion and glucose tolerance
Ações bioquímicas/fisiológicas
Características e benefícios
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves