B2292
O6-Benzylguanine
≥98% (TLC), solid, O⁶-alkylguanine DNA alkyltransferase inhiitor
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
O6-Benzylguanine, ≥98% (TLC), solid
Nível de qualidade
Ensaio
≥98% (TLC)
Formulário
solid
solubilidade
methanol: 20 mg/mL
temperatura de armazenamento
room temp
cadeia de caracteres SMILES
Nc1nc(OCc2ccccc2)c3nc[nH]c3n1
InChI
1S/C12H11N5O/c13-12-16-10-9(14-7-15-10)11(17-12)18-6-8-4-2-1-3-5-8/h1-5,7H,6H2,(H3,13,14,15,16,17)
chave InChI
KRWMERLEINMZFT-UHFFFAOYSA-N
Informações sobre genes
human ... MGMT(4255)
Aplicação
- as an inhibitor of methylguanine methyltransferase (MGMT) in glioblastoma stem cell
- as a O6-alkylguanine-alkyltransferase (AGT) enzyme inhibitor in embryonic stem cells prior to N-ethyl-N-nitrosourea(ENU) treatment
- as an inhibitor of AGT in growth inhibition assays of HL-60 human promyelocytic leukemia cells
Ações bioquímicas/fisiológicas
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?