H139
HA-1077 dihydrochloride
solid, ≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
1-(5-Isoquinolinylsulfonyl)homopiperazine dihydrochloride, Fasudil dihydrochloride
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
solid
condição de armazenamento
desiccated
cor
white to off-white
solubilidade
H2O: >10 mg/mL
cadeia de caracteres SMILES
Cl[H].Cl[H].O=S(=O)(N1CCCNCC1)c2cccc3cnccc23
InChI
1S/C14H17N3O2S.2ClH/c18-20(19,17-9-2-6-15-8-10-17)14-4-1-3-12-11-16-7-5-13(12)14;;/h1,3-5,7,11,15H,2,6,8-10H2;2*1H
chave InChI
NOXXIYDYFSNHDF-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Aplicação
- to relax cantilevers
- in the functional assessment of isolated coronary arteries
- to investigate the effect of azaindole-1, fasudil on acute hypoxic pulmonary vasoconstriction (HPV)
Ações bioquímicas/fisiológicas
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?