SML3000
Ripasudil Hydrochloride
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
4-Fluoro-5-[[(2S)-hexahydro-2-methyl-1H-1,4-diazepin-1-yl]sulfonyl]isoquinoline hydrochloride, K-115 hydrochloride
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
powder
condição de armazenamento
desiccated
cor
white to beige
solubilidade
H2O: 2 mg/mL, clear
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
Fc1c2c(cnc1)cccc2[S](=O)(=O)N3[C@H](CNCCC3)C
InChI
1S/C15H18FN3O2S/c1-11-8-17-6-3-7-19(11)22(20,21)14-5-2-4-12-9-18-10-13(16)15(12)14/h2,4-5,9-11,17H,3,6-8H2,1H3/t11-/m0/s1
chave InChI
QSKQVZWVLOIIEV-NSHDSACASA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)