A0220000
Aciclovir
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinônimo(s):
Acycloguanosine, 9-[(2-Hydroxyethoxy)methyl]guanine, Acyclovir
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
acyclovir
fabricante/nome comercial
EDQM
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
NC1=Nc2c(ncn2COCCO)C(=O)N1
InChI
1S/C8H11N5O3/c9-8-11-6-5(7(15)12-8)10-3-13(6)4-16-2-1-14/h3,14H,1-2,4H2,(H3,9,11,12,15)
chave InChI
MKUXAQIIEYXACX-UHFFFAOYSA-N
Outras notas
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)