Documentos Principais
SML1011
Sigma-Aldrich
INDY
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
(1Z)-1-(3-Ethyl-5-hydroxy-2(3H)-benzothiazolylidene)-2-propanone
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C12H13NO2S
Número CAS:
Peso molecular:
235.30
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
Nível de qualidade
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
powder
cor
white to beige
solubilidade
DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed)
temperatura de armazenamento
−20°C
InChI
1S/C12H13NO2S/c1-3-13-10-7-9(15)4-5-11(10)16-12(13)6-8(2)14/h4-7,15H,3H2,1-2H3/b12-6+
chave InChI
GCSZJMUFYOAHFY-WUXMJOGZSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
INDY is a potent inhibitor of Dyrk1A and Dyrk1B (dual-specificity tyrosine-phosphorylation-regulated kinase 1). The IC50 values for inhibition of Dyrk1A and 1B are 240 and 230 nM, respectively. INDY impairs the self-renewal capacity of neural stem cells and glioblastoma tumor-initiating cells.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)