Key Documents
SMB00201
Sigma-Aldrich
5-O-Methylnaringenin
≥95% (LC/MS-ELSD)
Sinônimo(s):
7,4′-Dihydroxy-5-methoxyflavanone, Naringenin 5-O-methyl ether
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C16H14O5
Número CAS:
Peso molecular:
286.28
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352205
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.25
Ensaio
≥95% (LC/MS-ELSD)
forma
solid
aplicação(ões)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
COc1cc(O)cc2O[C@@H](CC(=O)c12)c3ccc(O)cc3
InChI
1S/C16H14O5/c1-20-14-6-11(18)7-15-16(14)12(19)8-13(21-15)9-2-4-10(17)5-3-9/h2-7,13,17-18H,8H2,1H3/t13-/m0/s1
chave InChI
CWZLMWSCLBFCBY-ZDUSSCGKSA-N
Descrição geral
Natural product derived from plant source.
Pictogramas
Environment
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3