SMB00103
Abietin
≥90% (LC/MS-ELSD)
Sinônimo(s):
Coniferin, Coniferoside, Coniferyl alcohol β-D-glucoside
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥90% (LC/MS-ELSD)
forma
solid
aplicação(ões)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
COc1cc(C\C=C\O)ccc1O[C@@H]2O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]2O
InChI
1S/C16H22O8/c1-22-11-7-9(3-2-6-17)4-5-10(11)23-16-15(21)14(20)13(19)12(8-18)24-16/h2,4-7,12-21H,3,8H2,1H3/b6-2+/t12-,13-,14+,15-,16-/m1/s1
chave InChI
XQIJIPVRXMWYLN-GLIXSRQJSA-N
Descrição geral
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3