536954
Rosmarinic acid
96%
Sinônimo(s):
(R)-O-(3,4-Dihydroxycinnamoyl)-3-(3,4- dihydroxyphenyl)lactic acid, 3,4-Dihydroxycinnamic acid (R)-1-carboxy-2-(3,4-dihydroxyphenyl)ethyl ester
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
96%
Formulário
powder
pf
171-175 °C (lit.)
grupo funcional
carboxylic acid
ester
cadeia de caracteres SMILES
OC(=O)[C@@H](Cc1ccc(O)c(O)c1)OC(=O)\C=C\c2ccc(O)c(O)c2
InChI
1S/C18H16O8/c19-12-4-1-10(7-14(12)21)3-6-17(23)26-16(18(24)25)9-11-2-5-13(20)15(22)8-11/h1-8,16,19-22H,9H2,(H,24,25)/b6-3+/t16-/m1/s1
chave InChI
DOUMFZQKYFQNTF-WUTVXBCWSA-N
Informações sobre genes
human ... LCK(3932)
Descrição geral
Aplicação
- Inhibit nephropathy.
- Inhibit gentamicin sulfate (GS)-induced renal oxidative damage.
- Reduce noise-induced hearing loss.
- Reduce depression.
- Reduce post-traumatic stress disorder (PTSD)-like symptoms.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?