R1903
RS 102895 hydrochloride
≥98% (HPLC), powder
Sinônimo(s):
1′-[2-[4-(Trifluoromethyl)phenyl]ethyl]-spiro[4H-3,1-benzoxazine-4,4′-peperidin]-2(1H)-one
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
powder
peso molecular
426.86 g/mol
embalagem
pkg of 5 mg
condição de armazenamento
desiccated
cor
white
solubilidade
DMSO: >10 mg/mL
temperatura de armazenamento
20-25°C
cadeia de caracteres SMILES
Cl.FC(F)(F)c1ccc(CCN2CCC3(CC2)OC(=O)Nc4ccccc34)cc1
InChI
1S/C21H21F3N2O2.ClH/c22-21(23,24)16-7-5-15(6-8-16)9-12-26-13-10-20(11-14-26)17-3-1-2-4-18(17)25-19(27)28-20;/h1-8H,9-14H2,(H,25,27);1H
chave InChI
KRRISOFSWVKYBF-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?