Documentos Principais
K4394
Sigma-Aldrich
PKF118-310
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
1,6-Dimethyl-pyrimido[5,4-e]-1,2,4-triazine-5,7(1H,6H)-dione, Toxoflavin, Xanthothricin
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C7H7N5O2
Número CAS:
Peso molecular:
193.16
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.77
Nível de qualidade
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
powder
cor
white to light brown
solubilidade
H2O: 10 mg/mL, clear
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CN1N=CN=C(C1=N2)C(N(C)C2=O)=O
InChI
1S/C7H7N5O2/c1-11-6(13)4-5(10-7(11)14)12(2)9-3-8-4/h3H,1-2H3
chave InChI
SLGRAIAQIAUZAQ-UHFFFAOYSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
PKF118-310 is an antagonist of the Tcf4/b-catenin signaling. The compound disrupts the Tcf4/b-catenin complex and inhibits expression of Tcf4 responsive genes. PKF118-310 inhibits expression of survivin and induces apoptosis in HCC, colon tumor and lymphocytic leukemia cell lines.
PKF118-310 is a Tcf4/b-catenin antagonist.
Pictogramas
Skull and crossbones
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 2 Oral
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)