SAB4700448
Monoclonal Anti-MYC-FITC , (C-terminal) antibody produced in mouse
clone 9E10, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
Anti-Cellular myelocytomatosis oncogene, Anti-c-Myc
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
conjugado
FITC conjugate
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
9E10, monoclonal
Formulário
buffered aqueous solution
reatividade de espécies
human, fusion proteins in all species
concentração
1 mg/mL
técnica(s)
flow cytometry: suitable
Isotipo
IgG1
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
2-8°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... MYC(4609)
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Características e benefícios
forma física
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
SAB4700448-100UG | 4061833631980 |