Y0002128
Carmustine
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinônimo(s):
1,3-Bis(2-chloroethyl)-1-nitrosourea, BCNU
About This Item
Produtos recomendados
família API
carmustine
forma
(Oily liquid to amorphous solid)
fabricante/nome comercial
EDQM
pf
30 °C (lit.)
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
ClCCNC(=O)N(CCCl)N=O
InChI
1S/C5H9Cl2N3O2/c6-1-3-8-5(11)10(9-12)4-2-7/h1-4H2,(H,8,11)
chave InChI
DLGOEMSEDOSKAD-UHFFFAOYSA-N
Informações sobre genes
human ... GSR(2936)
Outras notas
produto relacionado
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 2 Oral - Carc. 1B - Repr. 1B
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)