1096724
USP
Carmustine
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinônimo(s):
1,3-Bis(2-chloroethyl)-1-nitrosourea, BCNU
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
carmustine
Formulário
(Oily liquid to amorphous solid)
fabricante/nome comercial
USP
pf
30 °C (lit.)
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
ClCCNC(=O)N(CCCl)N=O
InChI
1S/C5H9Cl2N3O2/c6-1-3-8-5(11)10(9-12)4-2-7/h1-4H2,(H,8,11)
chave InChI
DLGOEMSEDOSKAD-UHFFFAOYSA-N
Informações sobre genes
human ... GSR(2936)
Descrição geral
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Aplicação
- Enhancing glioblastoma treatment: Overexpression of Let-7a-3p in U87MG glioblastoma cells enhances chemosensitivity to Carmustine, promoting autophagy and suppressing cell survival, suggesting its role in improving outcomes in glioblastoma multiforme treatment using antineoplastic alkylating compounds (Bahojb Mahdavi et al., 2024).
- Pharmacogenomic profiling in renal cancer: Characterization of mitoribosomal small subunit genes in renal cell carcinoma reveals significant implications for Carmustine′s pharmacogenomic interaction, enhancing understanding of its mechanism in cancer therapy and providing a basis for personalized treatment approaches (Wei et al., 2024).
Nota de análise
Outras notas
produto relacionado
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 2 Oral - Carc. 1B - Repr. 1B
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)