1096735
USP
Carmustine Related Compound A
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinônimo(s):
1,3-Bis(2-chloroethyl)urea, BCU, NSC 36198
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
carmustine
fabricante/nome comercial
USP
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
formato
neat
temperatura de armazenamento
−20°C
InChI
1S/C5H10Cl2N2O/c6-1-3-8-5(10)9-4-2-7/h1-4H2,(H2,8,9,10)
chave InChI
VBWBRZHAGLZNST-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Aplicação
- Carmustine
- Carmustine for Injection
- Lomustine
- Lomustine Capsules
Nota de análise
Outras notas
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3