Documentos Principais
791280P
Avanti
α-mycolic acid (C80)
powder
Sinônimo(s):
2-[14-(2-Eicosylcyclopropyl)tetradecyl]-β-hydroxy-α-tetracosylcyclopropanehexadecanoic acid
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C80H156O3
Número CAS:
Peso molecular:
1166.09
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
Formulário
powder
embalagem
pkg of 1 × 1 mg (791280P-1mg)
fabricante/nome comercial
Avanti Research - A Croda Brand
tipo de lipídio
bacterial lipids
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Descrição geral
Mycolic acid is a long Fatty acid found in the cell walls of the mycolata taxon, a group of bacteria that includes Mycobacterium Tuberculosis, the causative agent of the disease tuberculosis.
Embalagem
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (791280P-1mg)
Informações legais
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)