Documentos Principais
791282P
Avanti
α-mycolic acid, keto cis
powder, Avanti Research - A Croda Brand 791282P
Sinônimo(s):
α-mycolic acid, keto cis
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C86H168O4
Número CAS:
Peso molecular:
1266.25
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
Formulário
powder
embalagem
pkg of 1 × 1 mg (791282P-1mg)
fabricante/nome comercial
Avanti Research - A Croda Brand 791282P
tipo de lipídio
bacterial lipids
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Descrição geral
Mycolic acid is a long Fatty acid found in the cell walls of the mycolata taxon, a group of bacteria that includes Mycobacterium Tuberculosis, the causative agent of the disease tuberculosis.
Mycolic acid is composed of 70-90 carbons, with the saturated α-chain made up of 24 carbons and meromycolate chains made up of 40-60 carbons. Nature or structure of mycolic acid facilitates the determination of fluidity and permeability of mycobacterial cell wall.
Embalagem
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (791282P-1mg)
Informações legais
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
No data available
Ponto de fulgor (°C)
No data available
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Mycolic acid structure determines the fluidity of the mycobacterial cell wall
Liu J, et al.
Test, 271(47), 29545-29551 (1996)