857235P
Avanti
(2S)-OMPT
Avanti Research™ - A Croda Brand
Sinônimo(s):
(2S)-1-(9Z-octadecenoyl)-2-O-methyl-glycero-3-phosphothionate (ammonium salt), 1-oleoyl-2-methyl-sn-glycero-3-phosphothionate (ammonium salt)
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥99% (TLC)
forma
powder
embalagem
pkg of 1 × 25 mg (857235P-25MG)
pkg of 1 × 5 mg (857235P-5MG)
fabricante/nome comercial
Avanti Research™ - A Croda Brand
tipo de lipídio
phospholipids
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
[NH4+].CCCCCCCC\C=C/CCCCCCCC(=O)OC[C@H](COP(O)([O-])=S)OC
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
49.5 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
9.7 °C - closed cup