21904
Carboxymethylcellulose sodium salt
ultra high viscosity, highly purified
Sinônimo(s):
Sodium carboxymethylcellulose
About This Item
Produtos recomendados
Formulário
powder
qualidade
highly purified
disponibilidade
not available in USA
cor
beige
faixa de pH útil
6.5 - 8.5
viscosidade
1500-4500 mPa.s, 1 % in H2O(25 °C)
solubilidade
water: soluble
cadeia de caracteres SMILES
[Na].OC(C(O)C(O)C=O)C(O)CO.OC(=O)C
InChI
1S/C6H12O6.C2H4O2.Na/c7-1-3(9)5(11)6(12)4(10)2-8;1-2(3)4;/h1,3-6,8-12H,2H2;1H3,(H,3,4);
chave InChI
DPXJVFZANSGRMM-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?