21902
Carboxymethylcellulose sodium salt
medium viscosity
Sinônimo(s):
Sodium carboxymethylcellulose
forma
powder
disponibilidade
not available in USA
Extensão da rotulagem
0.60-0.95 substitution
perda
≤15% loss on drying, 110 °C
cor
light yellow
pH
6.5-8.0 (10 mg/mL in H2O)
viscosidade
300-1000 mPa.s, 2 % in H2O(25 °C) (dry substance)
pf
> 300.05 °C ((> 572.09 °F ))
InChI
1S/C6H12O6.C2H4O2.Na/c7-1-3(9)5(11)6(12)4(10)2-8;1-2(3)4;/h1,3-6,8-12H,2H2;1H3,(H,3,4);
chave InChI
DPXJVFZANSGRMM-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1