Documentos Principais
217274
Millipore
Carboxymethylcellulose, Sodium Salt, High Viscosity
Substrate for cellulase. High viscosity (2%, H2O, 25°C): 800 - 3100 mPas.
Sinônimo(s):
Carboxymethylcellulose, Sodium Salt, High Viscosity
About This Item
Número CAS:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352201
NACRES:
NA.25
descrição
Merck USA index - 14 1829
Nível de qualidade
Formulário
solid
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
cor
white
solubilidade
water: 5 mg/mL
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
15-25°C
cadeia de caracteres SMILES
[Na].OC(C(O)C(O)C=O)C(O)CO.OC(=O)C
InChI
1S/C6H12O6.C2H4O2.Na/c7-1-3(9)5(11)6(12)4(10)2-8;1-2(3)4;/h1,3-6,8-12H,2H2;1H3,(H,3,4);
chave InChI
DPXJVFZANSGRMM-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Substrate for cellulase. Viscosity: (2%, H2O, 25°C): 800 - 3100 mPas.
Substrate for cellulase. Viscosity: (2%, H2O, 25°C): 800-3100 mPa s at 25°C, 2% H2O.
Advertência
Toxicity: Standard Handling (A)
Outras notas
Christakopoulos, P., et al. 1999. Arch. Biochem. Biophys. 364, 61.
Blanco, A., et al. 1998. Appl. Microbiol. Biotechnol. 50, 48.
Informações legais
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1