238589
IGEPAL® CA-720
average Mn ~735
Sinônimo(s):
Polyoxyethylene (12) isooctylphenyl ether, Polyoxyethylene (12) octylphenyl ether, branched
About This Item
Produtos recomendados
descrição
non-ionic
Nível de qualidade
peso molecular
average Mn ~735
índice de refração
n20/D 1.487 (lit.)
densidade
1.104 g/mL at 25 °C (lit.)
HLB
14
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)(C)CC(C)(C)c1ccc(OCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCO)cc1
InChI
1S/C28H50O8/c1-27(2,3)24-28(4,5)25-6-8-26(9-7-25)36-23-22-35-21-20-34-19-18-33-17-16-32-15-14-31-13-12-30-11-10-29/h6-9,29H,10-24H2,1-5H3
chave InChI
HNLXNOZHXNSSPN-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
- as a component in reverse transcription (RT) mix for the recovery of variable heavy-light pairs (VH/VL) from sorted cells
- in critical commercial assays
- a surfactant in electrokinetics (EK) for the removal of organic contaminants
- as a component of a binary mixture of Igepal and toluene to determine its density (ρ) and dynamic viscosity (η) to study the nature of the molecular interactions present in surfactants and cosurfactant mixtures
Características e benefícios
- Improves system stability and durability
- Exhibit good wetting properties
Informações legais
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
483.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
251 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?