MAB885
Anti-Papillomavirus Antibody, 16L1, late protein, clone Cam Vir-1
clone Cam Vir-1, Chemicon®, from mouse
Sinônimo(s):
HPV
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
Cam Vir-1, monoclonal
reatividade de espécies
human
fabricante/nome comercial
Chemicon®
técnica(s)
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG2a
Condições de expedição
wet ice
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Immunohistochemistry.
Shows reactivity on fixed tissue. Dilute with buffer pH 7.5 -8.0 to desired working volumes. For extensive dilution, protein containing or other stabilizing medium should be used. Final working dilutions must be determined by end user.
Infectious Diseases
Infectious Diseases - Viral
forma física
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2