SAB4200839
Anti-Acetylcholinesterase (AChE) antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
AChE
About This Item
fonte biológica
rabbit
forma do anticorpo
IgG fraction of antiserum
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
Formulário
buffered aqueous solution
reatividade de espécies
human
embalagem
antibody small pack of 25 μL
concentração
~1 mg/mL
técnica(s)
immunoblotting: 1:1000-1:2000 using whole extracts of Jurkat cells.
immunofluorescence: 1:1000-1:20000 using Human A431
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... ACHE(43)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
forma física
Armazenamento e estabilidade
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)