Key Documents
188079
Supelco
Anolyte for coulometric Karl Fischer Titration without diaphragm Aquastar®
Sinônimo(s):
Karl Fischer Anolyte Solution
About This Item
Código UNSPSC:
12352401
NACRES:
NA.21
Materiais
diaphragm (No)
adequação da reação
reaction type: coulometric
técnica(s)
Karl-Fischer titration: suitable
titration: suitable
temperatura de transição
flash point 12.5 °C
adequação
passes test for application
temperatura de armazenamento
15-25°C
Informações legais
AQUASTAR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Oral - STOT SE 1
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
54.5 °F
Ponto de fulgor (°C)
12.5 °C